Learn More
Sulfuric Acid Solution, volumetric, 0.25 M H2SO4 (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2 L
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfuric Acid Solution |
| Namenshinweis | Volumetric, 0.25M H2SO4 (0.5N) |
| Siedepunkt | >100°C |
| Dichte | 1.01g/mL at 25°C |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 500 mL |
| Strukturformel | H2SO4 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Formelmasse | 98.08g/mol |