Learn More
Schwefelsäurelösung 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
29.00 € - 166.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Summenformel | H2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.07 |
MDL-Nummer | MFCD00064589 |
InChI-Schlüssel | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
PubChem CID | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
IUPAC-Name | Schwefelsäure |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10418030
|
Fisher Chemical
J/8430/17 |
2,5 l | Plastikflasche aus HDPE |
54.50 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10529000
|
Fisher Chemical
J/8430/24 |
10L | Beutel in Karton |
144.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12688635
|
Fisher Chemical
J/8430/25 |
Gehäuse 25L | Kunststoffbehälter | N/A | |||||
10734761
|
Fisher Chemical
J/8430/15 |
1 l | Plastikflasche aus HDPE |
29.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Salzsäurelösung, 0,5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, BP
Chemische Identifikatoren
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
Schwefelsäure |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spezifikation
1,5 | |
7664-93-9 | |
1 mmHg bei 20 °C. | |
Flüssig | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Farblos | |
100 °C | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
Schwefelsäure | |
1118 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.