Learn More
Schwefelsäurelösung 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12688635
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Salzsäurelösung, 0,5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1,5
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge Gehäuse 25L
Physikalische Form Flüssig