Learn More
Schwefelsäurelösung 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical J/8430/15
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10734761
  • 29.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Salzsäurelösung, 0,5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, BP
Gebrauchsfertig, für die Volumenanalyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,5
7664-93-9
Plastikflasche aus HDPE
1 l
Flüssig
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Farblos
100 °C
1 mmHg bei 20°C.
H2O4S
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Schwefelsäure
1118
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid