Learn More
Schwefelsäure, rein, 50 % (w/v), zur Bestimmung von Formaldehyd, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10080400
Schwefelsäure, rein, 50 % (w/v), zur Bestimmung von Formaldehyd, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080400
2,5 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10080400
Marke: Fisher Chemical S/8350/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
CAS 7664-93-9
Siedepunkt 120 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 2,5 l
Summenformel H2O4S
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 50% w/v, For formaldehyde determination
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, rein, 50 % (w/v), zur Bestimmung von Formaldehyd, Fisher Chemical >