Learn More
Schwefelsäure (Optima™), Fisher Chemical Artikelnummer.: 11944091
Schwefelsäure (Optima™), Fisher Chemical
Artikelnummer. 11944091
500 ml, FEP-Flasche
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11944091
Marke: Fisher Chemical A468500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
  • Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum; erhältlich auf COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric Acid
pH 0,3
Farbe Farblos bis braun
Schmelzpunkt 10 °C
Siedepunkt 290 °C
Dichte 1,84g/cm³
Verpackung FEP-Flasche
Dampfdruck <0,001 mmHg bei 20 °C
Analysenzertifikat Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 1830
Merck Index 15, 9104
Formelmasse 98.07
Güte OPTIMA™
Name des Produkts
Schwefelsäure (Optima™), Fisher Chemical >