Learn More
Schwefelsäure min. 95 %, für die Elektronik (MOS), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
2.50 Liter
Beschreibung
Sulfuric Acid Min 95%, for Electronic Use (MOS)
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 1 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 10 °C |
| Siedepunkt | 290 °C |
| Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
| Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
| Menge | 2,5 l |
| Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Formelmasse | 98.07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.