Learn More
Schwefelsäure, min. 90 %, d = 1,83, SLR, reinst, für Milchtests (Gerbertest), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10427080
2,5 l, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Diwasserstoffsulfat, Acid sulfurique, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Schwefelsäure, Mattronensäure, Vitriolöl, braunes Vitriolöl, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, Farblos, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 10 °C
Siedepunkt 290 °C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdruck 1 mmHg 146
Menge 2,5 l
Viskosität 21 mPa bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Formelmasse 98.07g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, min. 90 %, d = 1,83, SLR, reinst, für Milchtests (Gerbertest), Fisher Chemical™ >