Learn More
Schwefelsäure, 99.9999 % (Metallbasis) 92 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048605
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11341608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011000.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric acid is used as an electrolyte in lead-acid batteries, and a cleaning agent. It is used in mineral processing, fertilizer manufacturing, oil refining, wastewater processing, and chemical synthesis. It is also used in the production of detergents, synthetic resins, dyestuffs, pharmaceuticals, petroleum catalysts, insecticides, antifreeze, processes such as oil well acidizing, aluminum reduction, paper sizing, pigments, enamels, printing inks, coated fabrics and paper. It is also used in the production of explosives, cellophane, acetate and viscose textiles, lubricants, non-ferrous metals and batteries. Sulfuric acid immobilized on silica gel is used as an efficient and benign catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Konzentration 92%
Dichte 1,84 g/mL
Geruch Ätzend
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1830
Merck Index 14,8974
Löslichkeitsinformationen Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 99.9999%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid