Learn More
Schwefelsäure, 1 N (0.5 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
48.24 € - 88.74 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfuric acid |
---|---|
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 1N (0.5M) Standard Solution |
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
Konzentration | 0,998 bis 1,002 N (20 °C) |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10041200
|
Thermo Scientific Acros
124240010 |
1 l | Kunststoffflasche |
48.24 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10607753
|
Thermo Scientific Acros
124240025 |
2,5 l | Kunststoffflasche |
88.74 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch StandardlösungSpezifikation
Sulfuric acid | |
1N (0.5M) Standard Solution | |
0,998 bis 1,002 N (20 °C) | |
Kunststoffflasche | |
H2SO4 | |
MFCD00064589 | |
15, 9104 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
Schwefelsäure | |
1118 | |
98.07 |
Farblos | |
7664-93-9, 7732-18-5 | |
1,05g/mL | |
H2O4S | |
Flüssig | |
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
- Sulfuric acid, 1N standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid