Learn More
Schwefelsäure, 1 N (0.5 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 124240010
43.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10041200
  • 48.24 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sulfuric acid
1N (0.5M) Standard Solution
0,998 bis 1,002 N (20 °C)
Kunststoffflasche
H2O4S
Flüssig
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Rein
Farblos
7664-93-9, 7732-18-5
1,05g/mL
1 l
H2SO4
MFCD00064589
15, 9104
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Schwefelsäure
1118
98.07
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 1N standard solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid