Learn More
Schwefelsäure, 0.01 M
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 5L
Unit Size:
1 Liter
5 Liter
Specifications
Specifications
| Aussehen | Farblos |
| pH | < 2 |
| Material | Schwefelsäure 0.01 mol/l |
| Konzentration | 0.981 g H2SO4 /l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) |
| Dichte | 1 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |