Learn More
Schwefel, raffiniert, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 445.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sulfur |
Schmelzpunkt | 114.0°C |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min |
Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
Flammpunkt | 168°C |
Merck Index | 15,9099 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfur
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfur
Name des Produkts
Schwefel, raffiniert, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur