Learn More
Sulfonazo III Natriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfonazo III Natriumsalz |
CAS | 164581-28-6 |
Summenformel | C22H12N4Na4O14S4 |
MDL-Nummer | MFCD00003942 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 1900148 |
InChI-Schlüssel | OWVXGCUJHKOBMQ-SGLNGUFESA-J |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)[O-])C(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
IUPAC-Name | Tetranatrium;(3 Z,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfonatophenyl)hydrazinyliden]Naphthalin-2,7-Disulfonat |
Molekulargewicht (g/mol) | 776.551 |