Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Bereiten Sie aminreaktive Sulfo-NHS-Ester-Crosslinker vor oder verbessern Sie die Carbodiimid(EDC)-Konjugation für Peptide oder Proteine mit N-Hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Marke: Thermo Scientific™ A39269
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS ist reines N-Hydroxysulfosuccinimid, das für die Herstellung wasserlöslicher, aminreaktiver NHS-Ester-Crosslinker oder zur Verbesserung der Konjugationseffizienz bei der Verwendung des Carbodiimid-EDC erforderlich ist.
- Chemisches Modifikationsreagenz für die Umwandlung von Carboxygruppen in Amin-reaktive NHS-Ester für Biokonjugations-, Crosslinking-, Markierungs- und Immobilisierungsmethoden.
- Effizienz der EDC-vermittelten Kopplung ist in der Gegenwart von Sulfo-NHS erhöht
- Amin-reaktive NHS-Ester oder Sulfo-NHS-Ester können mit jedem Carboxyl-haltigen Molekül produziert werden
- Sulfo-NHS-Derivate sind in der Regel direkt in Wasser löslich (können direkt physiologischen Puffern hinzugefügt werden) und nicht membrangängig (können für Markierungen von Zelloberflächen verwendet werden)
- Hochreines, kristallines Sulfo-NHS kann zum Erzeugen von hochwertigen, aktivierten Derivaten verwendet werden
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
Sulfo-NHS | |
Nein | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Sulfo-NHS-Ester | |
Fest | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
217,13 | |
Kurz | |
Nein | |
No-Weigh™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
10 x 2 mg | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.