Learn More
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60 € - 293.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 63-74-1 |
---|---|
Summenformel | C6H8N2O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.202 |
MDL-Nummer | MFCD00007939 |
InChI-Schlüssel | FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-aminobensulfonamid, Sulfonylamid, P-Aminobenzensulfonamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol |
PubChem CID | 5333 |
ChEBI | CHEBI:45373 |
IUPAC-Name | 4-aminobenzolsulfonamid |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11469893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13001.22 |
100 g |
30.60 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11479893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13001.36 |
500 g |
76.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11489893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13001.0E |
2500 g |
293.00 €
2500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenAntibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Ethanol, Glycerin, Propylenglycol und Salzsäure. Unlöslich in Chloroform, Äther, Benzol und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
63-74-1 | |
172.202 | |
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N | |
5333 | |
4-aminobenzolsulfonamid |
C6H8N2O2S | |
MFCD00007939 | |
Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-aminobensulfonamid, Sulfonylamid, P-Aminobenzensulfonamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol | |
CHEBI:45373 | |
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N |
Spezifikation
Sulfanilamid | |
163 °C bis 168 °C | |
C6H8N2O2S | |
511852 | |
Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-aminobensulfonamid, Sulfonylamid, P-Aminobenzensulfonamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol | |
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzolsulfonamid | |
5333 | |
172.21 |
63-74-1 | |
1.08 | |
MFCD00007939 | |
14,8925 | |
Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether. | |
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N | |
172.202 | |
CHEBI:45373 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis H315-H319-H335 Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Sprühnebel vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI INHALATION: An die frische Luft bringen und in einer angenehmen Atemposition im Ruhezustand halten. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgen Sie Inhalte/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-563-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WO8400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Sulphanilamide, 98%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphonamide
RUO – Nur für Forschungszwecke