Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98 % Artikelnummer.: 10091350
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98 %
Artikelnummer. 10091350
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10091350
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132855000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sulfanilamid (CAS-Nummer 63-74-1) ist eine organische Schwefelverbindung, die antibakterielle Wirkung aufweist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Sulfanilamid ist eine organische Schwefelverbindung mit antibakteriellen Eigenschaften, die der p-Aminobenzoesäure (PABA) strukturell ähnlich sind.
  • Es hat auch eine kompetitive Hemmfähigkeit gegen Dihydropteroatsynthetasen, die die Synthese von Folsäure blockieren
  • Sulfanilamid konkurriert mit PABA um das Bakterienenzym Dihydropteroatsynthase, das die Einbringung von PABA in Dihydrofolsäure, einen unmittelbaren Vorläufer von Folsäure, verhindert. Dies kulminiert in der Hemmung der bakteriellen Folsäure-Synthese und auch der De-novo-Synthese von Purinen und Pyrimidinen, was zu Zellwachstumsarrest und Zelltod führt.
Anwendungen
  • Diese Verbindung zeigt antibakterielle Aktivität gegen verschiedene Spezies, einschließlich Gram-positiv, Gram-negativ und Chlamydien
  • Bei chemischen Reaktionen kann diese Verbindung als Zwischenprodukt für die Herstellung von 2,6-disubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution dienen
  • Sulfanilamid zeigt hemmende Aktivität gegen das Enzym, die Carbonanhydrase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-74-1
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00007939
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-Name 4-Aminobenzensulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamide
Typ Sulfanilamide
Namenshinweis 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 163.0°C to 167.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Weiß
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Merck Index 15, 9057
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.5g/L (20°C).
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number132851000,132855000,132850025
ChargennummerA0462895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number132851000,132855000,132850025
ChargennummerB0150193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number132851000,132855000,132850025
ChargennummerB0148587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number132851000,132855000,132850025
ChargennummerB0148587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number132851000,132855000,132850025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98 % >