Learn More
Amidosulfonsäure, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15642600
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
MDL-Nummer MFCD00011603
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Aussehen Kristallines Pulver
Chemischer Name oder Material Amidosulfonsäure
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 205 °C
Dichte 2.1 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Menge 5 g
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer UN2967
Formelmasse 97.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™