Learn More
Sulfamethoxazol, 100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445131
Click to view available options
Menge:
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 723-46-6
Summenformel C10H11N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 253.276
InChI-Schlüssel JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulfamethoxazol, Sulfisomezol, Sulfamethylisoxazol, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
IUPAC-Name 4-Amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
SMILES CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamethoxazol
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse 253.3
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphamethoxazole