Learn More
Buerkle™ Saugköpfe für Mini ViscoSampler™
Artikelnummer. 10329920 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Größe:
Bohrer (2 mm)
Bohrer (4 mm)
Bohrer (6 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10329920
Marke: Buerkle™ 53411006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die V4A Mini ViscoSampler Saugspitzen sind austauschbar und in verschiedenen Größen erhältlich.
Austauschbarer Saugkopf für den Mini ViscoSampler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Saugspitze
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Saugbohrer (6 mm)
Größe Bohrer (6 mm)
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-ViscoSampler
Durchmesser (metrisch) 2 mm