Learn More
Velp Scientifica™ Saugnapf
Artikelnummer. 13447659 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DK20- und DKL 20-Aufschlussgerät
DKL42/26
Gehäuse DKL12
Gehäuse DKL8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13447659
Marke: Velp Scientifica™ A00000175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Velp Scientifica™ Saugkappe zur Verwendung mit einer Vielzahl von automatischen Kjeldahl-Aufschlusseinheiten.
  • Zubehör für Aufschlusseinheiten
Spezifikation
Produkttyp Saugnapf
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse DKL8