Learn More
Sucrose-Standards (Brix/RI)
Die gemäß Paragon ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Brix-Standards dienen der Kalibrierung und Verifizierung aller Arten von Refraktometern, z. B. Handgeräte, Abbsche und hochgenaue digitale Geräte. Wird in der Regel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Marke:  Paragon Scientific SS075
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16090400
  • 57.75 € / 15 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Brechungsindexnormen auf Primärebene, die auf nationale Normen rückführbar sind
  • Hergestellt gemäß ICUMSA-Methoden
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 6 Wochen Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
7.50 Brix
15 ml
Nennwerte angegeben