Learn More
Succinonitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10742981
Succinonitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742981
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10742981
Marke: Thermo Scientific Acros 171185000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-61-2
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00001949
InChI-Schlüssel IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC-Name Butandinitril
SMILES N#CCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinonitrile
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 57°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 265°C to 267°C
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CH2CN
Menge 500 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Merck Index 15, 9003
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12.8%. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform and dioxane,slightly soluble in ethanol,benzene,ether and,carbon disulfide
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Succinonitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >