Learn More
Succinonitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10685802
Marke: Thermo Scientific Acros 171181000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-61-2
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00001949
InChI-Schlüssel IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC-Name Butandinitril
SMILES N#CCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinonitrile
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 57°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 265°C to 267°C
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CH2CN
Menge 100 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Merck Index 15, 9003
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12.8%. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform and dioxane,slightly soluble in ethanol,benzene,ether and,carbon disulfide
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit