Learn More
Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Succinic acid |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 185,0°bis 190,0 °C |
Siedepunkt | 235,0 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | HO2CCH2CH2CO2H |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
Formelmasse | 118.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 1kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Succinic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.