Learn More
R&D Systems™ Substrate Reagent Pack
Artikelnummer. 18774334
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
16 Stück
Artikelnummer. 18774334
Marke: R&D Systems™ DY999B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
New! 16 Vials TMB ELISA Substrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.