Learn More
Memmert™ Hilfsrahmen, auf Rollen, Höhe 660 mm bis Größe 75; > 560 mm, für Un55Pa
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Typ:
Untergestell
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Serie 55 |
| Typ | Untergestell |
| Länge (angloamerikanisch) | 22 Zoll (Größe 110 bis 160), 26 Zoll (Größe 30 bis 75) |
| Länge (metrisch) | 560 mm (Größe 110 bis 160), 660 mm (Größe 30 bis 75) |