Learn More
Abnova™ SUB1 (Human) Recombinant Protein
Human SUB1 partial ORF ( AAH09610.1, 32 a.a. - 124 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00010923-Q01.25ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16195862
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: APEKPVKKQKTGETSRALSSSKQSSSSRDDNMFQIGKMRYVSVRDFKGKVLIDIREYWMDPEGEMKPGRKGISLNPEQWSQLKEQISDIDDAV
Spezifikation
Spezifikation
AAH09610.1
SUB1 homolog (S. cerevisiae)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SUB1
GST
10923
Wheat germ expression system
25 μg
MGC102747, P15, PC4, p14
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer