Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Der tropffreie transparente Deckel gewährleistet höhere Leistung, geringere Verdunstung und höhere Energieeinsparungen. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Wasserbad zeichnet sich durch eine gut ablesbare Weitwinkel-LED-Anzeige aus und ermöglicht so eine unmittelbare Statusüberprüfung.
Marke: Grant Instruments™ SAP2S
946.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24307" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit transparentem Deckel ohne Tropfschutz für verbesserte Leistung, reduzierte Verdampfung und verbesserte Energieeinsparung.Das SUB Aqua Pro Wasserbad von Grant Instruments™ bietet eine klare LED-Anzeige mit weitem Blickwinkel für sofortige Erkennung des Badstatus.
- Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C bei Betrieb
- Set and Forget™ Technologie – schnelles Aufheizen, zuverlässige Temperaturregelung
- Stabilität ±0.2 °C
- 0.1°C Einstellung Auflösung
- Einstellbarer Übertemperaturalarm – schützt Proben vor Überhitzung
- Verbesserter Trockenstart und Trockenschutz
- Geeignet für den Einsatz mit Wärmeübertragungsbeads (außer SAP2- und S2-Modelle)
- Ablasshahn und transparenter Deckel enthalten
- Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
- 120 V- und 230 V-Modelle erhältlich
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Wasserbad | |
DIN 12876-3 | |
Probenvorbereitung, QA/QC-Proben, AufWärmen von Proben | |
Ablasshahn, Wanne und Deckel | |
Drei | |
3 Jahre | |
289 mm | |
215 mm | |
4 kg | |
0,35 kW |
2 l | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C | |
350 W (230 UND 120 V) | |
SAP2s | |
±0.2 °C | |
335 mm | |
260 mm | |
139 mm | |
120/230 V | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller