Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Artikelnummer. 15127025
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 und 12 l
Modell:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15127025
Marke: Grant Instruments™ SAP2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der tropffreie transparente Deckel gewährleistet höhere Leistung, geringere Verdunstung und höhere Energieeinsparungen. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Wasserbad zeichnet sich durch eine gut ablesbare Weitwinkel-LED-Anzeige aus und ermöglicht so eine unmittelbare Statusüberprüfung.
Mit transparentem Deckel ohne Tropfschutz für verbesserte Leistung, reduzierte Verdampfung und verbesserte Energieeinsparung.Das SUB Aqua Pro Wasserbad von Grant Instruments™ bietet eine klare LED-Anzeige mit weitem Blickwinkel für sofortige Erkennung des Badstatus.
  • Betrieb bei Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C
  • Set and Forget™ schnelles Erwärmen, akkurate Temperatursteuerung
  • Stabilität ±0.2 °C
  • 0.1 °C Einstellungsauflösung
  • Alarm vor zu hoher Temperatur - schützt Proben vor Überhitzung
  • Fortschrittlicher Trockenstart und Austrocknungsschutz
  • Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads (Mit Ausnahme von SAP2 & SAP2S Modellen)
  • Ablasshahn und transparenter Deckel im Lieferumfang enthalten
  • Zeitschaltuhr und Voreinstellungen
  • 120 und 230 V-Modelle sind lieferbar
  • 3-Jahre-Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C
Heizleistung 250 W
Modell SAP2
Temperaturvoreinstellungen 3
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Temperaturstabilität ±0.2 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 200 x 185 x 200 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Innenlänge (metrisch) 117 mm
Breite (metrisch) 185 mm
Innenbreite (metrisch) 131 mm
Höhe (metrisch) 200 mm
Gewicht (metrisch) 2,5 kg
Spannung 120/230 V
Frequenz 50/60 Hz