Learn More
Styrol, 99 %, stab. mit 10 bis 15 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418397
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Styrene is used in the preparation of polystyrene which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include refrigerator liners, medical devices and small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN), which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Styrol wird für die Herstellung von Polystyrol verwendet, das in starren Lebensmittelbehältern, Karosseriepaneelen, Teilen von Windkraftanlagen, Booten, CD-Hüllen, Briefumschlagfenstern und vielen anderen Produkten eingesetzt werden kann. Zu den weiteren Anwendungsbereichen gehören Kühlraumauskleidung, medizinische Geräte und Haushaltskleingeräte. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von Styrol-Butadien-Gummi, Styrol-Butadien-Latex, Styrol-Isopren-Styrol (SIS), Styrol-Divinylbenzol (S-DVB) und Styrol-Acrylnitril-Harz (SAN) verwendet, die in Gummi, Kunststoff, Isolierung, Glasfaser, Rohren, Automobil- und Bootsteilen, Lebensmittelbehältern und Teppichböden verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Kohlenstoffdisulfid, Äther, Methanol, Benzol, Toluol, Ethanol, n-Heptan, Kohlenstofftetrachlorid und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-42-5
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene
Namenshinweis stabilized with 10 to 15ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 0.906
pH Neutral
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.546
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2055
Beilstein 1071236
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8860
Löslichkeitsinformationen Miscible with carbon disulfide,ether,methanol,benzene,toluene,ethanol,n-heptane,carbon tetrachloride and acetone. Immiscible with water.
IUPAC-Name Ethenylbenzol
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%