Learn More
Cole-Parmer™ STIRRER/HOTPLATE, DIGITAL DISPLAY, CERAMIC TOP
Rührbereich: 100 bis 2000 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 150 x 150 mm
Marke:  Cole-Parmer™ 04807-62
546.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21911" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15215617
  • 625.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Oberseite aus Glaskeramik mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
  • Blinkende Hitzewarnleuchten, netzstromunabhängig
  • Akkurate Temperatursteuerung mit LED-Indikatorskala
  • Kompaktes, platzsparendes Design
Spezifikation
Spezifikation
Glaskeramik
2 PTFE-beschichtete Rührstäbe (25 mm), integrierte Verschraubung für einen Stativstab
Leistungsstarke Magneten und Motor ermöglichen Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min sowie das Mischen von großen Volumina
Digital
Warnleuchte für Wärmeanzeige blinkt, wenn die Temperatur der Platte 50 °C übersteigt, auch wenn die Heizplatte abgeschaltet und nicht mit dem Stromnetz verbunden ist.
150 x 150 mm
Umgebungstemperatur bis 450 °C
4.8 in.
172 mm
7 in.
6.4 lb.
Heizplattenrührer
15 l
3 Jahre
230 V
Blinkende Wärmewarnleuchten, netzstromunabhängig
230 V, 50 Hz, 550 W
UC152D
10 in.
122 mm
Ambient to 842°F
50 Hz
255 mm
550 W
2,9 kg
Quadratisch
100 bis 2.000 U/min
255 x 180 x 122 mm