Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Nadel, Edelstahl
Artikelnummer. 11456578
Click to view available options
Material:
Edelstahl
PTFE
Größe:
76 mm
76 mm
127 mm
127 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11456578
Marke: Cole-Parmer™ 3662098
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Techne™ Probenkonzentratoren entwickelt. Techne Edelstahlnadeln sind ideal für Anwendungen wie Probenvorbereitung, Arzneimittel-Screening, Hormonassays, chromatographische Analysen und Szintillationszählungen.
  • Die variable Nadelposition eignet sich für verschiedene Dri-Block™ Einsätze
  • Nadeln, Block und Blockheizung separat erhältlich
Spezifikation
Material PTFE
Typ Probenkonzentratornadel
Menge 100/Packung
Größe 127 mm