Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SB162-3 Modell Heizplatte mit Magnetrührer, Aluminium
Rührbereich: 100 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 160 x 160 mm
Marke:  Cole-Parmer™ 51600-08
1474.06 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11436538
  • 1585.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein platzsparendes und wirtschaftliches Gerät mit drei unabhängigen Heiz-/Rührpositionen, auf einer Stellfläche von nur 600 x 270 mm. Bietet problemlos Platz für  3x 2 Liter-Becher. Für das Gerät ist nur eine Wandsteckdose erforderlich und ist ideal geeignet für Qualitätskontrollanwendungen, bei denen mehrere Proben gleichzeitig unter denselben Bedingungen erwärmt und gerührt werden müssen. Die Hitzewarnleuchte für jede Platte blinkt, wenn die Temperatur 50 °C übersteigt und arbeitet weiter, auch wenn die Heizplatte abgeschaltet und mit dem Stromnetz verbunden ist. Die oberen Platten sind aus einer robusten Aluminium-/Silikonlegierung, die eine gleichmäßige Plattentemperatur ermöglicht. Leistungsstarke Magnete und Motoren sorgen für eine Rührgeschwindigkeit von bis zu 1.500 U/min.
  • Drei unabhängig regulierbare Rühr-/Heizungspositionen
  • Separate Hitzewarnleuchten für jede Platte
  • Leistungsstarke Magnete für starke magnetische Kopplung
  • Mit Rührstab 3 x 25 mm, PTFE-beschichtet.
Specifica
Specifica
Aluminium
3 PTFE-beschichtete Rührstäbe (25 mm)
3 unabhängige Heiz-/Rührpositionen bei nur 600 x 270 mm Stellfläche, problemlose Aufnahme von 3 x 2-l-Bechern
Analog
Für das Gerät ist lediglich eine Wandsteckdose erforderlich, und das Gerät eignet sich ideal für Anwendungen in der Qualitätskontrolle, bei denen mehrere Proben gleichzeitig unter denselben Bedingungen erwärmt und gerührt werden müssen
110 mm
4,3 in.
600 mm
2.250 W
11 kg
Quadratisch
15 l
230 V
Separate Wärmewarnleuchten für jede Platte
230 V, 50 Hz, 2.250 W
SB162-3
160 x 160 mm
Umgebungstemperatur bis 325 °C
50 Hz
23.6 in.
24.3 lb.
Heizplattenrührer
3
100 bis 1500 U/min
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali