Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotatorscheibe
Artikelnummer. p-8012912
Click to view available options
Drehzahlbereich:
20 U/min
2 bis 40 U/min
Zeitschaltbereich:
1 bis 999 min
Reglertyp:
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11496548
Marke: Cole-Parmer™ SB3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung in Inkubatoren bis zu 40 °C und in Kühlräumen bis zu 4 °C. Bibby Scientific™ Stuart™ Rotatorscheiben zeichnen sich durch sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen aus. Ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
SB Rotationsscheiben sorgen für sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen, ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
  • Die Rotatoren können in Inkubatoren bis 40 °C und in Kühlräumen bis 4 °C eingesetzt werden.
  • Der Drehwinkel ist mit einer Skala zur Messung und Reproduzierung des Mischwinkels komplett einstellbar, von horizontal für minimale Mischung bis vertikal für vollständige lückenlose Mischung.
  • Ein integrierter Behälter fängt alles Verschüttete von den rotierenden Röhrchen auf.
Bestellinformation
Ausschließlich Basiseinheiten; Röhrchenhalter sind separat erhältlich: 11406558, 12027144, 11416558
Spezifikation
Drehzahlbereich 2 bis 40 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 270 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Reglertyp Digital
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Röhrchenhaltern 11416558, 11406558, 12027144
Zeitschaltbereich 1 bis 999 min