Learn More
Techne™ RB-22A Kältebad,22 L, -30 bis 100 °C; 230 V, 50/60 Hz
Geeignet für großen Temperaturbereich
Marke:  Techne™ 12212-00
Artikelnummer. 11533769
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integriertes Kälteaggregat zur effizienten Kühlung
  • Robuste Edelstahlkonstruktion zur leichten Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
20°C bei 240W, 0°C bei 240W, -10° C bei 220W
Umwälzbad mit integrierter Kühleinheit, Temperaturbereich von -35°C bis +100°C, Robuste Edelstahlkonstruktion, Drei Modelle von Kühlbädern verfügbar: 7, 12, 22 Liter, 3 Jahre Garantie.
3 Jahre
50/60 Hz
30°C bis 100°C
RB-22A
230 V