Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Dispenser aus Polypropylen
Marke: Cole-Parmer™ 10112-76
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0,7% | |
Polypropylen | |
Flasche |
Dispenser | |
2 bis 0,5 ml | |
0,25 ml |