Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer
Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke: Cole-Parmer™ SP152T
1135.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Aluminium | |
Orange | |
Orangefarbenes pulverbeschichtetes Metall | |
Digital | |
6 x 6 in. | |
Umgebungstemperatur bis 325 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
700 W | |
Quadratisch | |
15 l |
230 V | |
2 PTFE-beschichtete Rührstäbe (25 mm), PTFE-ummantelter Temperaturfühler und Netzkabel mit Stecker | |
230 V AC, 50/60 Hz | |
11,813 in. | |
9,3 cm | |
3 in. | |
18 cm | |
7 in. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
50 bis 2000 U/min |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer > Aluminium, tangerine
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur