Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Überkopfrührer
Artikelnummer. p-8002825
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 l
25 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15179712
Marke: Cole-Parmer™ 9996814
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Universalrührer mit Rührwerk für Volumina bis zu 15 l
Rührwerk SS10 mit Stativ und Rährstab
• Rührwerk für den täglichen Laboreinsatz
• 15L : für wässrige Lösungen und andere niederviskose Flüssigkeiten
• 25L : für nieder- und mittelviskose Flüssigkeiten (z.B. Öle und mikrobiologischeMedien)
• Includes stand and Rührstab rod 350mm
• Schnellspannfutter
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 15 l
Spannung 230 V
Wirkleistung 80 W
Höhe (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 80 W
Frequenz 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den täglichen Laboreinsatz mit wässrigen und niedrigviskosen Flüssigkeiten wie leichten Ölen bis zu 15 l
Enthält Hohlwelle, Schnellspannfutter
Drehmoment 15 Ncm
Viskosität 10.000 mPas
Gewicht (metrisch) 2,7 kg