Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Merit Wasserdestillationsanlage, Glas
Herstellung von bis zu 4 l/Stunde an hochwertigem Destillat gemäß der Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs für gereinigtes Wasser. Bibby Scientific™ Stuart™ Merit Wasserdestillationsanlagen aus Glas beinhalten einen horizontalen Kessel aus Borosilikatglas sowie einen hocheffizienten Spulenkondensator zur Gewährleistung der Destillatkühlung.
1265.00 € - 1385.00 €
Spezifikation
Inlet Water Temperature (Metric) | 25 °C° bis 35 °C° |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 220/240 V 50/60 Hz 3 kW |
Frequenz | 50/60 Hz |
Phase | 1 |
Typ | Merit Wasserdestillationsgerät |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12068990
|
Cole-Parmer™
99295-06 |
220 V |
1385.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13145990
|
Cole-Parmer™
99293-00 |
240 V |
1265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ein preisgünstiges Wasser für sicheren Betrieb, minimale Wartung und einfache Reinigung. Produziert bis 4 l/h Qualitätsdestillat gemäß dem Europäischen Arzneibuch für gereinigtes Wasser. Enthält einen horizontalen Kessel aus Borosilikatglas und einen hocheffizienten Spulenkondensator, um ein kühles Destillat zu gewährleisten. Verbindungen zum Verflüssiger erfolgen über Schraubverbinder aus Kunststoff, sodass Schläuche schnell und sicher montiert oder entfernt werden können. Die verchromte Heizung mit 3 kW ist mit zwei rückstellbaren Temperaturbegrenzern ausgestattet, um das Destilliergerät bei Wasserausfall zu schützen. Ein robuster Metallständer ermöglicht die Wand- oder Tischmontage. Das Destilliergerät ist außergewöhnlich leicht und ohne gefährliche Demontage zu reinigen. Reinigungsmittel können dem Kessel durch einen eingebauten Trichter hinzugefügt werden, und ein Absperrhahn ist für die Entwässerung vorgesehen. Das Gerät wird mit einer zweijährigen Garantie geliefert (ohne Glaswaren und Heizelement). Mit dem antimikrobiellen Schutz von BioCote- Wirtschaftlicher Preis
- Glaskonstruktion mit langlebigem Metallheizelement
- Zwei unabhängige Sicherheitsthermostate
- An Wand montierbar
Spezifikation
25 °C° bis 35 °C° | |
50/60 Hz | |
Merit Wasserdestillationsgerät | |
5.9 in. | |
17.7 in. | |
19.7 in. |
220/240 V 50/60 Hz 3 kW | |
1 | |
4 L | |
150 mm | |
450 mm | |
500 mm |