Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridisierungsröhrchen aus Glas
Diese Glasröhrchen verfügen über ein geringes Probenvolumen, selbst bei großen Glasröhrchen. Durch die Rotation und das Design können auch geringe Volumina von bis zu 5 ml verwendet und wiedergewonnen werden.
Marke: Cole-Parmer™ 39455-17
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Es können mehrere Röhrchen und anderes Zubehör gleichzeitig für verschiedene Anwendungen verwendet werden
- Die einzigartigen Einsteckröhrchen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 0 bis 20 U/min können an Ihre speziellen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden
- Strahlenschutz; das Schutzgehäuse und das tropffreie Röhrchendesign minimieren das Risiko für den Anwender
- Hergestellt aus dickem, langlebigem Borosilikatglas
- Einfaches Gießen – tropffrei, sicher und praktisch
- Dichtungsring – mit O-Ring abgedichtete Endkappen verhindern Auslaufen
- Schraubverschluss mit Gewinde zum Entweichen von Luft – einfaches Öffnen ohne Vakuumprobleme
Spezifikation
Endkappe zum Anschrauben | |
Hybridisierungsröhrchen | |
32 mm | |
Endkappen zum Anschrauben |
8.1 in. | |
4/Packung | |
Borosilikatglas | |
205 mm |