Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Block für Trockenbad
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Temperaturbereich (metrisch):
+ 8 bis 130 °C
+8 bis 130 °C
+8 bis 200 °C
50°bis 200 °C
8 bis 130 °C
8 °C bis 200 °C
Anzahl Blöcke:
2
3
Beschreibung
Für die präzise Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen sowie Küvetten und Mikrotiterplatten entwickelt.
- Auswahl zwischen Höchsttemperaturen von 130 °C oder 200 °C
- Digitale Einstellung und Anzeige
- Einheitliche und stabile Temperaturen
- Die empfindliche elektronische Steuerung gewährleistet ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit.
- Erwärmt sich in weniger als 12Minuten auf 100 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Reglertyp | Digital |
Aufnahmevermögen | Heating Blocks |
Material | Metall |
No. of Places | 3 Blöcke |
Steckertyp | UK |
Temperaturbereich (metrisch) | 8 bis 130 °C |
Typ | Trockenbadblock |
Anzahl Blöcke | 3 |
Temperaturstabilität | Bei 37 °C ±0.1 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | Im Block bei 37 °C ±0.1 °C; im Block bei 130 °C ±1 °C |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Block für Trockenbad >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur