Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Kolonienzähler
Registriert die kumulative Zählung auf dem Digitaldisplay mit Berührungsdruck durch einen Filzstift auf der Petrischale und bestätigt dies durch einen akustischen Ton (ein- und ausschaltbar). Der Bibby Scientific™ Stuart™ Koloniezähler berechnet die durchschnittliche Anzahl über mehrere Platten.
Marke: Cole-Parmer™ SC6PLUS
Beinhaltet: 2 Wolffhuegel-Raster und Adapter für Schalenzentrierung
Beschreibung
Registriert die kumulative Zählung auf dem Digitaldisplay mit Berührungsdruck durch einen Filzstift auf der Petrischale und bestätigt dies durch einen akustischen Ton (ein- und ausschaltbar). Stuart™ Colony Counter berechnet die durchschnittliche Anzahl über mehrere Platten.
Berührungsdruck mit Filzstift auf der Petrischale registriert die kumulative Zählung auf der Digitalanzeige mit Bestätigung durch einen akustischen Ton (ein- und ausschaltbar). Der Druck, der für die Registrierung einer Zählung erforderlich ist, kann für jeden Anwender individuell eingestellt werden. Die Mittelwertfunktion berechnet die Durchschnittszahl über mehrere Platten. Die Zählergebnisse sowie nützliche Statistiken einschließlich SD können über ein mitgeliefertes USB-Kabel direkt an den Zubehördrucker oder an einen Computer gesendet werden. Die Unterstufenbeleuchtung durch energiesparende, helle LEDs ermöglicht eine blendfreie, optimale Sicht. Ein umschaltbarer schwarzer Hintergrund sorgt für eine bessere Sicht auf durchscheinende und schwer erkennbare Kolonien. Geliefert mit zwei Wolffhuegel-Zählplatten und Zentrieradaptern für die Verwendung von Schalen von 50 bis 90 mm. Eine Auswahl an Lupen und ein Drucker sind als optionales Zubehör erhältlich.- Druckempfindliche Zählung
- Durchschnittszählungen möglich
- Strahlend weiße LED-Energiesparbeleuchtung
- Mit BioCote Antimikrobiellem Schutz
- Akustische Zählungsbestätigung
- Auswahl zwischen hellem und dunklem Hintergrund
- Konnektivität mit Drucker oder Computer
Spezifikation
Kolonienzähler | |
1/Packung | |
300 mm | |
310 mm | |
50/60 Hz | |
70 W | |
2 Wolffhügel-Raster und Zentrieradapter für Schalen |
LED | |
0 bis 999 Zählungen | |
140mm | |
1,5kg | |
90 bis 240 V | |
Zellzählung |