Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers Artikelnummer.: 11593809
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Artikelnummer. 11593809
Leer mit Thermometerbohrung, Tubes, Plates
Click to view available options
Beschreibung:
Conical Wells
Fasst 80 x 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Flat Bottom Wells
Konische Wells
Leer mit Thermometerbohrung
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Wells mit flachem Boden
Aufnahmevermögen:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Artikelnummer. 11593809
Marke: Cole-Parmer™ 3662061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Leer mit Thermometerbohrung
Aufnahmevermögen Tubes, Plates
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places Keine
Typ Dri-Block™ Einsatz
Enthält Mit Thermometerbohrung
Röhrchengröße Einfach (einfache Breite)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers >