Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Artikelnummer. 10770354
Click to view available options
Beschreibung:
Polyvalente Positivkontrolle
Streptokokken-Gruppierungs-Enzym-Extraktionsreagenz
Streptokokken-Gruppierungsreagenz A
Streptokokken-Gruppierungsreagenz B
Streptokokken-Gruppierungsreagenz C
Streptokokken-Gruppierungsreagenz D
Streptokokken-Gruppierungsreagenz F
Streptokokken-Gruppierungsreagenz G
Streptokokkengruppen-Kit
Packungsgröße:
2 Stück
50 Tests
Artikelnummer. 10770354
Marke: Thermo Scientific™ DR0590G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, katalasenegative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis.
Verwenden Sie diesen schnellen, einfachen und empfindlichen Test zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen A, B, C, D, F und G.
  • Schnell — Ergebnisse in zwei Minuten
  • Einfach—problemlose Durchführung
  • Visuell — einfach ablesbare Ergebnisse
  • Empfindlich — besonders empfindlicher Test dank Latextechnologie
  • Alle Reagenzien sind separat erhältlich
Lancefield zeigte, dass die meisten pathogenen Streptokokken spezifische Kohlenhydratantigene besitzen, die eine Einteilung von Streptokokken in Gruppen ermöglichen. Diese Streptokokken-Gruppen-Antigene können aus den Zellen extrahiert und mit Latexpartikeln nachgewiesen werden, die zuvor mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtet wurden. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in homogener Suspension, wenn kein solches Antigen vorhanden ist. Das Oxid Kit für Streptokokken-Gruppierung ist ein solcher Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen. Er enthält Reagenzien für die Gruppen A, B, C, D, F und G. Die Verwendung eines enzymatischen Extraktionsverfahrens verkürzt die für die Antigenextraktion erforderliche Zeit erheblich und verbessert die Antigenausbeute, dies gilt teilweise für Streptokokken der Gruppe D.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Streptokokken-Gruppierungsreagenz F
Typ Reagenzien für Streptokokken-Tests
Organismengruppe Gruppe A, B, C, D, F und G
Verpackungsart 50 Tests/Fläschchen
Menge 50 Tests