Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0588G
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10537283
  • 95.50 € / 50 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, katalasenegative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis.
Verwenden Sie diesen schnellen, einfachen und empfindlichen Test zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen A, B, C, D, F und G.
  • Schnell — Ergebnisse in zwei Minuten
  • Einfach—problemlose Durchführung
  • Visuell — einfach ablesbare Ergebnisse
  • Empfindlich — besonders empfindlicher Test dank Latextechnologie
  • Alle Reagenzien sind separat erhältlich
Lancefield zeigte, dass die meisten pathogenen Streptokokken spezifische Kohlenhydratantigene besitzen, die eine Einteilung von Streptokokken in Gruppen ermöglichen. Diese Streptokokken-Gruppen-Antigene können aus den Zellen extrahiert und mit Latexpartikeln nachgewiesen werden, die zuvor mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtet wurden. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in homogener Suspension, wenn kein solches Antigen vorhanden ist. Das Oxid Kit für Streptokokken-Gruppierung ist ein solcher Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung der Streptokokken-Gruppen. Er enthält Reagenzien für die Gruppen A, B, C, D, F und G. Die Verwendung eines enzymatischen Extraktionsverfahrens verkürzt die für die Antigenextraktion erforderliche Zeit erheblich und verbessert die Antigenausbeute, dies gilt teilweise für Streptokokken der Gruppe D.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streptokokken-Gruppierungsreagenz C
Gruppe A, B, C, D, F und G
50 Tests
Reagenzien für Streptokokken-Tests
50 Tests/Fläschchen