Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Artikelnummer. 10127942
Click to view available options
Beschreibung:
Polyvalente Positivkontrolle
Streptokokken-Gruppierungs-Enzym-Extraktionsreagenz
Streptokokken-Gruppierungsreagenz A
Streptokokken-Gruppierungsreagenz B
Streptokokken-Gruppierungsreagenz C
Streptokokken-Gruppierungsreagenz D
Streptokokken-Gruppierungsreagenz F
Streptokokken-Gruppierungsreagenz G
Streptokokkengruppen-Kit
Packungsgröße:
2 Stück
50 Tests
Artikelnummer. 10127942
Marke: Thermo Scientific™ DR0591G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
  • Mit schnellem Latex-Agglutinationstest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Streptokokken-Gruppierungsreagenz G
Typ Reagenzien für Streptokokken-Tests
Organismengruppe Gruppe A, B, C, D, F und G
Verpackungsart 50 Tests/Fläschchen