Learn More
Strontium-Standard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in 2 bis 5 %-Salpetersäure (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11449029 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11449029
Marke: Reagecon PSR2A2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus ultrareinem Metall (99.999 %), getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T) und Rohmaterialien, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden.
  • ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 2-5 % HNO₃
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Strontium (SrCO₃)
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 µg/mL (1000 ppm)
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren
Element Strontium (SrCO₃)
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • STRONTIUM ICP STANDARD SOLUTION
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid