Learn More
Strontiumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0% (komplexometrisch), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontiumnitrat |
CAS | 10042-76-9 |
Menge | 250 g |
Summenformel | N2O6Sr |
Strukturformel | Sr(NO3)2 |
MDL-Nummer | MFCD00011248 |
UN-Nummer | 1507 |
Synonym | Strontiumnitrat, Strontiumdinitrat, Salpetersäure, Strontiumsalz, Strontium-II-nitrat 1:2, Nitrat de strontium französisch, Strontiumnitrat Sr(NO3)2, Salpetersäure, Strontiumsalz 2:1, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
InChI-Schlüssel | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |