Learn More
Strontiumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0% (komplexometrisch), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontiumnitrat |
Schmelzpunkt | 570 °C (Literatur) |
Namenshinweis | Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0% (komplexometrisch) |
CAS | 10042-76-9 |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 50 kg |
Hinweise zum Prozentgehalt | Komplexometrisch |
Summenformel | N2O6Sr |
Strukturformel | Na2S2O3 · 5H2O |
MDL-Nummer | MFCD00011248 |